Polysorbate 20
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Over dit artikel
Synoniemen: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS-nummer:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-nummer:MFCD00165986
- Kokend Pt:>100 °C (760 mmHg)
- Dichtheid:1,1 g/cm³
- Flits Pt:>150 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-018-3
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS-nummer:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-nummer:MFCD00165986
- Kokend Pt:>100 °C (760 mmHg)
- Dichtheid:1,1 g/cm³
- Flits Pt:>150 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-018-3
Documents
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
- Water:≤3 %
- Dioxane:≤10 ppm
- Acid value:≤2 mg KOH/g
- Hydroxyl value:96 to 108 mg KOH/g
- Saponification value:40 to 50 mg KOH/g
Product Family Options
Productinformatie
- VerpakkingVPEBeschikbaarheidPrice