Tween® 80
Marketsource
Leverancier: Serva
Ga naar:
Over dit artikel
- CAS-nummer:9005-65-6
- MDL-nummer:MFCD00082107
- Merck index:13,07664
- Kokend Pt:∼100 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–21 °C
- Dichtheid:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>149 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-019-9
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
- CAS-nummer:9005-65-6
- MDL-nummer:MFCD00082107
- Merck index:13,07664
- Kokend Pt:∼100 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–21 °C
- Dichtheid:1,062 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>149 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:500-019-9
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerProduct Family Options
Productinformatie