Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Tween® 80
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Tween® 80
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:9005-65-6
  • MDL-nummer:MFCD00082107
  • Merck index:13,07664
  • Kokend Pt:∼100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–21 °C
  • Dichtheid:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>149 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-019-9
Documents
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource