Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Tween® 80
Glass bottle, 1 L
Catalogus # MOLE31302764-1L
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Tween® 80
Catalogus # MOLE31302764-1L
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  9005-65-6
Tween® 80
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  9005-65-6
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:9005-65-6
  • MDL-nummer:MFCD00082107
  • Merck index:13,07664
  • Kokend Pt:∼100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–21 °C
  • Dichtheid:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:>149 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:500-019-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties