Polyethylene glycol 3,000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Catalogus # 8.17019.5000
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:5 kg
- Seq:4114
Specificaties
Over dit artikel
:
:3000 g/mol
Smelten Pt:55…58 °C
Dichtheid:1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:500-038-2
CAS-nummer:25322-68-3
Formule:H(OCH₂CH₂)nOH