ContactUsLinkComponent
Barium standard solution, concentrate, 1000 mg Ba in 7% hydrochloric acid (from BaCl₂) Titrisol® standard for AAS, Supelco®
N° de catalogue 1.09968.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Barium standard solution, concentrate, 1000 mg Ba in 7% hydrochloric acid (from BaCl₂) Titrisol® standard for AAS, Supelco®
N° de catalogue 1.09968.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Concentratie:
    1000 mg
  • Matrix:
    7% HCl
  • Verpakking:
    Plastic ampoule
  • VPE:
    1 Ampoul
  • Environmentally Preferable:
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Element:
    Barium
  • Symbool:
    Ba
Spécifications
À propos de cet article
BaCl₂ in 7% HCl
Certifications: Traceable to SRM from NIST.