Acrylamide : Bisacrylamide (37.5:1) 40% in aqueous solution, 4x crystallised
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Certificaten
Over dit artikel
:79-06-1
MDL-nummer:MFCD00080848
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
UN:3426
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS08
Frequently Bought Together