Digitale camera, C-P20CC
Cooled C-mount camera, C-P20CC, 20 MP, CMOS
Catalogus # OPTKC-P20CC
Leverancier: OPTIKA
Ga naar:
Product Details & Documents
CMOS-gekoelde kleurencamera voor fluorescentietoepassingen met hoge gevoeligheid en weinig ruis.
- Peltier-gekoeld tot 45 °C onder de lichaamstemperatuur van de camera
- C-mount aansluiting voor microscopen
- Snelle livebeeldcamera voor vloeiende resultaten met maximale resolutie
- Uiterst betrouwbare kleurgetrouwheidssensor
- Hoge resolutie en langdurige belichting voor levendige details
Aanbevolen voor routinematig en onderzoeksniveau op verschillende observatiemethoden.
Informations de commande: Inclusief een uitgebreid softwarepakket.
Livraison: Uitgerust met een kalibratieschuif voor het vaststellen van meetbasislijnen, USB-kabel en voeding voor koelsysteem.
Documents
C-P20CC
Fiche technique
Specificaties
- Model:C-P20CC
- Resolutie:20 MP
- Sensortype:CMOS
- Omschrijving:Cooled C-mount camera
- Interfaces:USB 3.0
- Cat. No.:OPTKC-P20CC
- Sensor size:1"
- Frame rate:5 fps
- Belichtingstijd:0,1 ms to 3600 s
- Software:Vision Lite, LITEView and PROView
- Gewicht:600 g
- Sensor:Sony Exmor CMOS