Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Marketsource
Leverancier:   Serva
Agar
Leverancier:  Serva
Marketsource
Certificaten
Agar
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Merck index:13,00184
  • Smelten Pt:90 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-658-1
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 72,00 €
    72,00 €
    1 * 250 g
       72,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 206,00 €
    206,00 €
    1 * 1 kg
       206,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 767,00 €
    767,00 €
    1 * 5 kg
       767,00 €
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information