Agar
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Over dit artikel
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck index:13,00184
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-658-1
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck index:13,00184
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-658-1