Agar, powder, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Over dit artikel
Not suitable for microbiological purposes
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck index:13,00184
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-658-1
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Not suitable for microbiological purposes
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck index:13,00184
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-658-1
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 750 ml Plastic bottle for solids DIN 60 (ZPACK13250750)
Packaging Information
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Identification:Passes test
Product Family Options
Productinformatie