Agar, Millipore®
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # 12177-1
Leverancier: Merck Millipore (Calbiochem)
Agar, Millipore®
Catalogus # 12177-1
Leverancier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer: 9002-18-0
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Agar Agar
- CAS-nummer:9002-18-0
- MDL-nummer:MFCD00081288
- Merck index:13,00184
- Smelten Pt:90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-658-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg