Tween® 20 (Polysorbate) 10% in aqueous solution, Millipore®
Catalogus # 655206-50
Leverancier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:50 mL
- Seq:2370
Specificaties
Over dit artikel
:
:1227.53 g/mol
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:500-018-3
CAS-nummer:9005-64-5
Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL-nummer:MFCD00165986