Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate) 10% in aqueous solution peroxide-free
Tween® 20 (Polysorbate) 10% in aqueous solution peroxide-free
Tween® 20 (Polysorbate) 10% in aqueous solution peroxide-free
A1284.0100
:
PanReac AppliChem
:
Tween® 20 (Polysorbate) 10% in aqueous solution peroxide-free
A1284.0100
:
PanReac AppliChem
:
Verpakking:
Glass bottle
VPE:
100 mL
Seq:
2440
Peroxide (as H2O2):
max. 0.0001 %
:
:
1227.53 g/mol
:
Koelkast
:
500-018-3
:
9005-64-5
:
C₅₈H₁₁₄O₂₆
:
MFCD00165986