Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Mannose
Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # MOLEM21123215
Marketsource
Leverancier:   Molekula
L(-)-Mannose
Catalogus # MOLEM21123215
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  10030-80-5
L(-)-Mannose
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  10030-80-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
  • CAS-nummer:10030-80-5
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00136021
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Kokend Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:132 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:233-080-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g