Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose ≥99%
Certificaten
L(-)-Mannose ≥99%
L(-)-Mannose ≥99%
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 10030-80-5 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 1724628
Synoniemen:  (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
  • CAS-nummer:10030-80-5
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00136021
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Kokend Pt:376 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:129…131 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:233-080-2
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    0,25 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 0,25 g
    1 * 0,25 g - 55,70 €
    55,70 €
    1 * 0,25 g
       55,70 €
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 166,00 €
    166,00 €
    1 * 1 g
       166,00 €
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 648,00 €
    648,00 €
    1 * 5 g
       648,00 €