Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100 10% in water
TRITON™ X-100 10% in water
SERA37241.01
:
Serva
:
TRITON™ X-100 10% in water
SERA37241.01
:
Serva
:
Verpakking:
Glass bottle
VPE:
50 mL
Seq:
2370
:
:
∼100 °C (1013 hPa)
:
∼1.01 g/cm³ (20 °C)
:
GHS05
:
Kamertemperatuur
:
9002-93-1
:
9036-19-5
:
MFCD00132505