ContactUsLinkComponent
TRITON™ X-100 10% in water
  SERA37241.01
 :  Serva
 :  
TRITON™ X-100 10% in water
  SERA37241.01
 :  Serva
 :  
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
 :
 :∼100 °C (1013 hPa)
 :∼1.01 g/cm³ (20 °C)
 :GHS05
 :Kamertemperatuur
 :9002-93-1
 :9036-19-5
 :MFCD00132505