TRITON™ X-100 10% in aqueous solution, Proteomics Grade peroxide-free
Catalogus # M236-10ML-5PK
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specificaties
- VPE:1 KIT
- Seq:2882
- Info VPE:5× 10 ml ampoules
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Colour (APHA):≤100
- Peroxides-free:Pass/fail
- pH (50%, Water, 25° C):6,0 - 8,0
- Protease- free:Pass/fail
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
Kokend Pt:~100 °C (1013 hPa)
Dichtheid:1,01 g/cm³ (20 °C)
:GHS05
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
CAS-nummer:9002-93-1
:9036-19-5
MDL-nummer:MFCD00132505