Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Fructose
D-(-)-Fructose
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
D-(-)-Fructose
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
D-(-)-Fructose
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS-nummer:57-48-7
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00148910
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:13,04295
  • Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:100…110 °C
  • Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-333-3
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    500 g
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    2,5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource