Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
D-(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
Plastic bottle for solids, 1 kg
Catalogus # 24975.294
Leverancier:   VWR Chemicals
D-(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
Catalogus # 24975.294
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  57-48-7
D-(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
D-(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
Plastic bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  57-48-7
Price
59,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS-nummer:57-48-7
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00148910
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:13,04295
  • Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:100…110 °C
  • Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-333-3
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Specific optical rotation (10 %; water):
    -94 to -90 °
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Water:
    Max. 0.5 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 100 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 100 ppm
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.