D-(-)-Fructose Ph. Eur.
Leverancier: VWR Chemicals
Over dit artikel
Synoniemen: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS-nummer:57-48-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,04295
- Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:100…110 °C
- Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-333-3
3 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS-nummer:57-48-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00148910
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,04295
- Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:100…110 °C
- Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-333-3
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 50L Plastic bucket UN Y (ZPACK13247050) 6L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13256000)
Informatie over de verpakking
D-(-)-Fructose Ph. Eur.
Aanvullende productdetails
P20_VWRC24282.290_SPEC_EN.pdf P20_VWRC24282.368_SPEC_EN.pdf spec_VWRC24282.290 spec_VWRC24282.290 spec_VWRC24282.368
Product specificatie
More
VWR Carbohydrates and Sugars VWR Chemicals for Biopharma and Pharma Production
Product documentatie
Specifications for Product Family
Specificatie testresultaten
- Appearance:Colourless crystals
- Identification A:Passes test
- Identification B:Passes test
- Identification C:Passes test
- Identification D:Passes test
- Appearance of solution:Passes test
- Acidity or alkalinity:Passes test
- Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous):-93.5 to -91 deg
- Foreign sugars:Passes test
- 5-Hydroxymethylfurfural + related subst.:Passes test
- Ba (Barium):Passes test
- Lead in sugars:Max. 0.5 ppm
- Water:Max. 0.5 %
- Sulphated ash:Max. 0.1 %
- Residual solvents:Passes test
Product Family Options
Productinformatie
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.