Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Fructose
D-(-)-Fructose
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # MOLEM52688571
Marketsource
Leverancier:   Molekula
D-(-)-Fructose
Catalogus # MOLEM52688571
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  57-48-7
D-(-)-Fructose
D-(-)-Fructose
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  57-48-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS-nummer:57-48-7
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00148910
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:13,04295
  • Kokend Pt:552 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:100…110 °C
  • Dichtheid:1,59 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-333-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties