Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Glucose
D-(+)-Glucose
5 kg
Catalogus # MOLE13002238
Marketsource
Leverancier:   Molekula
D-(+)-Glucose
Catalogus # MOLE13002238
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  50-99-7
D-(+)-Glucose
D-(+)-Glucose
5 kg
CAS-nummer:  50-99-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
  • CAS-nummer:50-99-7
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00148912
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:14,04459
  • Smelten Pt:146 °C
  • Dichtheid:1,54 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-075-1
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.