D-(+)-Glucose
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # MOLE13002238-1KG
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
- CAS-nummer:50-99-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00148912
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:14,04459
- Smelten Pt:146 °C
- Dichtheid:1,54 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-075-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.