D-(+)-Galactose
Plastic bottle for solids, 500 g
Catalogus # WAKO075-00035
Marketsource
Leverancier: Wako
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS-nummer:59-23-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,04356
- Kokend Pt:527 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:163…169 °C
- Dichtheid:1,5 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-416-4
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.