D-(+)-Galactose, Millipore®
Glass bottle for solids, 100 g
Leverancier: Merck Millipore (Calbiochem)
D-(+)-Galactose, Millipore®
Catalogus # 3455-100
Leverancier: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS-nummer: 59-23-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS-nummer:59-23-4
- Formule:C₆H₁₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck index:13,04356
- Kokend Pt:527 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:163…169 °C
- Dichtheid:1,5 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-416-4
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g