Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Sucrose
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
D-(+)-Sucrose
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
D-(+)-Sucrose
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • CAS-nummer:57-50-1
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL-nummer:MFCD00006626
  • Molecular Weight:342.3 g/mol
  • Merck index:13,08966
  • Smelten Pt:169…170 °C
  • Dichtheid:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-334-9
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource