Dimethyl sulphoxide-[D₆] 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
ACRO325370050
:
- Verpakking:Ampoule
- VPE:5 mL
- Seq:2044
- Info VPE:10 x 0.5 ml
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.03 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.85 %
:
:84.09 g/mol
:189 °C (5 mmHg)
:20,2 °C
:1,19 g/cm³
:88 °C (gesloten beker)
:Kamertemperatuur
:218-617-0
:2206-27-1
:D₃CS(O)CD₃
:MFCD00002090