Dimethyl sulphoxide-[D₆] 99.9 atom % D for NMR spectroscopy
Catalogus # ACRO217330100
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specificaties
- Verpakking:Ampoule
- VPE:10 mL
- Seq:2076
- Info VPE:10 x 1 ml
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.03 % (Coulometric)
- D-Enrichment:≥99.85 %
Specificatie testresultaten
Over dit artikel
:
:84.09 g/mol
Kokend Pt:189 °C (5 mmHg)
Smelten Pt:20,2 °C
Dichtheid:1,19 g/cm³
Flits Pt:88 °C (gesloten beker)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:218-617-0
CAS-nummer:2206-27-1
Formule:D₃CS(O)CD₃
MDL-nummer:MFCD00002090