Dimethyl sulphoxide-[D₆] (99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:2206-27-1
:
Formule:D₃CS(O)CD₃
MDL-nummer:MFCD00002090
:84.09 g/mol
Kokend Pt:189 °C (5 mmHg)
Smelten Pt:20,2 °C
Dichtheid:1,19 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Flits Pt:82 °C (gesloten beker)
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:218-617-0
Specificatie testresultaten
- Deuteration degree:≥ 99.8 %
- Water (K. Fischer, H₂O + D₂O):≤ 0.030 %
- Performance test (NMR-spectrum):passes test
- Water (NMR, H₂O):≤ 0.020 %
- Tetramethylsilane (NMR-spectrum):0.03%
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together