Petroleum spirit, 40…60 °C, CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:64742-49-0
:64742-82-1
MDL-nummer:MFCD00081849
Kokend Pt:40…60 °C (1,013 hPa)
Dichtheid:0,65 g/cm³ (20 °C)
Flits Pt:–30 °C
Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
EINECS:309-852-0
UN:3295
ADR:3,II
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:GHS09
Specificatie testresultaten
- Non-volatile matter:Max. 0.0005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.01 %
- Suitability for residue analysis:Max. 5 ng/l
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together