Decahydronaphthalene (mixture of cis and trans isomers)
EHERC12093900
:
- VPE:25 mg
- Seq:2315
:
:138.25 g/mol
:13,02866
:189…191 °C (1013 hPa)
:∼–40 °C
:0.8696 g/cm³ (20 °C)
:57 °C
:Kamertemperatuur
:202-046-9
:1147
:3,III
:GHS02
:GHS06
:GHS05
:GHS08
:GHS09
:91-17-8
:C₁₀H₁₈
:MFCD00004130