Orders LinkContactUsLinkComponent
Xyleen
Ontvlambaar
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Xyleen
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
Certificaten
Xyleen
2 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dimethylbenzene
  • CAS-nummer:1330-20-7
  • Formule:C₆H₄(CH₃)₂
  • MDL-nummer:MFCD00077264
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Merck index:13,10136
  • Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–34 °C
  • Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:25 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-535-7
  • UN:1307
  • ADR:3,III
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L
    Specificaties:
    Marketsource
    Marketsource