Orders LinkContactUsLinkComponent
Xyleen, extra pure
Ontvlambaar
Irriterend
Leverancier:   Bernd Kraft
Xyleen, extra pure
Leverancier:  Bernd Kraft
Certificaten
Xyleen, extra pure
Xyleen, extra pure
5 Opties Hieronder Beschikbaar
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dimethylbenzene
  • CAS-nummer:1330-20-7
  • Formule:C₆H₄(CH₃)₂
  • MDL-nummer:MFCD00077264
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Merck index:13,10136
  • Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–34 °C
  • Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:25 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-535-7
  • UN:1307
  • ADR:3,III
Product Family Options
Productinformatie
  • Verpakking
    VPE
    Beschikbaarheid
    Price
  • Glass bottle
    2.500 mL
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 2.500 mL
    1 * 2.500 mL - 95,70 €
    95,70 €
    1 * 2.500 mL
       95,70 €
  • Glass bottle
    1 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 47,30 €
    47,30 €
    1 * 1 L
       47,30 €
  • 5 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 5 L
    1 * 5 L
  • Plastic bottle
    10 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 183,00 €
    183,00 €
    1 * 10 L
       183,00 €
  • 25 L
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 L
    1 * 25 L - 357,00 €
    357,00 €
    1 * 25 L
       357,00 €
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information