Pipette controller, Falcon®
Falcon® pipette controller, Standard version, 0,5 - 100 ml
Catalogus # 514-1457
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
This light, ergonomic, motorised pipette controller is designed for use with glass and plastic serological pipettes from 0,5 to 100 ml.
- Ergonomic design for exceptional comfort
- Nosepiece with autoclavable pipette holder and filter
- Ergonomically positioned finger triggers provide comfortable grip
- Conveniently positioned switches change operating modes and speeds quickly to handle different liquid volumes and viscosities
- LCD display for continuous visualisation of speed, modes, and battery status
- Easy access to the battery compartment
- Filters, pipette holder and nosepiece are autoclavable
Levering: Supplied with a two-position charging stand, a universal battery charger, three batteries, two 0,2 μm and two 0,45 μm hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) filters.
Diensten: Voor erkende kalibratie onder ISO8655 en ISO17025, onderhoud en reparatie mail naar [email protected]
Specificaties
- Capaciteit:0,5 - 100 ml
- Omschrijving:Falcon® pipette controller, Standard version
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Spring
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Control board
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Nose cone
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)BDAA357489Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 41,75 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- 2-Position charging stand
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Casing, 1 and 2
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Connector
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- O-Ring
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Control pump
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Connector gasket
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Operation buttons
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Silicone tubes
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Hydrofobe filter, PTFE, 0,2 µm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Divider casing
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Hydrofobe filter, PTFE, 0,45 µm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Reserve pipethouder, silicone
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Battery
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.