Selenium, ingot/button, Ø ∼38 mm (1.5 in)
1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Selenium, ingot/button, Ø ∼38 mm (1.5 in)
Catalogus # 45115.KF
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer: 7782-49-2
Ga naar:
Product Details & Documents
CAS No.: 7782-49-2 Physical Form: ≈20g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
- CAS-nummer:7782-49-2
- Formule:Se
- MDL-nummer:MFCD00134090
- Molecular Weight:78.96 g/mol
- Merck index:12,08572
- Kokend Pt:∼685 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:217 °C
- Dichtheid:4,28 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-957-4
- UN:3283
- ADR:6.1,III
Documents
Specificaties
Specificaties
- VPE:1
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.