Orders LinkContactUsLinkComponent
Graphite
Graphite
Glass bottle for solids, 3 kg
Catalogus # ROTH7614.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Graphite
Catalogus # ROTH7614.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  7782-42-5
Graphite
Glass bottle for solids, 3 kg
CAS-nummer:  7782-42-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 3 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7782-42-5
  • Formule:C
  • MDL-nummer:MFCD00144065
  • Molecular Weight:12.01 g/mol
  • Merck index:12,04560
  • Smelten Pt:3827 °C
  • Dichtheid:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    3 kg
Specificaties