Graphite
10
Catalogus # PERC09903700
Leverancier: PerkinElmer
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7782-42-5
- Formule:C
- MDL-nummer:MFCD00144065
- Molecular Weight:12.01 g/mol
- Merck index:12,04560
- Smelten Pt:3827 °C
- Dichtheid:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Specificaties
Specificaties
- VPE:10