Orders LinkContactUsLinkComponent
Graphite
Graphite
1
Catalogus # PERC04972433
Leverancier:   PerkinElmer
Graphite
Catalogus # PERC04972433
Leverancier:  PerkinElmer
CAS-nummer:  7782-42-5
CAS-nummer:  7782-42-5
Price
13,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7782-42-5
  • Formule:C
  • MDL-nummer:MFCD00144065
  • Molecular Weight:12.01 g/mol
  • Merck index:12,04560
  • Smelten Pt:3827 °C
  • Dichtheid:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.