Orders LinkContactUsLinkComponent
Graphite, Supelco®
Fibre carton, 25 kg
Catalogus # 1.04206.9025
Leverancier:   Merck
Graphite, Supelco®
Catalogus # 1.04206.9025
Leverancier:  Merck
CAS-nummer:  7782-42-5
Graphite, Supelco®
Fibre carton, 25 kg
CAS-nummer:  7782-42-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7782-42-5
  • Formule:C
  • MDL-nummer:MFCD00144065
  • Molecular Weight:12.01 g/mol
  • Merck index:12,04560
  • Smelten Pt:3827 °C
  • Dichtheid:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:231-955-3
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Fibre carton
  • VPE:
    25 kg