Orders LinkContactUsLinkComponent
Graphite, powder
Graphite, powder
Glass bottle, 100 g
Catalogus # ACRO385031000
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Graphite, powder
Catalogus # ACRO385031000
CAS-nummer:  7782-42-5
Graphite, powder
Graphite, powder
Glass bottle, 100 g
CAS-nummer:  7782-42-5
Price
66,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7782-42-5
  • Formule:C
  • MDL-nummer:MFCD00144065
  • Molecular Weight:12.01 g/mol
  • Merck index:12,04560
  • Smelten Pt:3827 °C
  • Dichtheid:2,09 to 2.23 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-955-3
Documents
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Appearance:
    Black Powder
  • Ash:
    ≤0.8 %
  • Carbon (C):
    ≥99.0 %
  • Sulfur (S):
    ≤0.05 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    100 g