Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead
Glass bottle for solids, 500 mg
Catalogus # PROOLGC2608
Gezondheid
Irriterend
Milieu
Leverancier:   LGC Standards PROMOCHEM
Lead
Catalogus # PROOLGC2608
CAS-nummer:  7439-92-1
Lead
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS-nummer:  7439-92-1
Price
743,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7439-92-1
  • Formule:Pb
  • MDL-nummer:MFCD00134050
  • Molecular Weight:207.2 g/mol
  • Merck index:12,05410
  • Kokend Pt:1740 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:327 °C
  • Dichtheid:11,3437 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-100-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 mg
Specificaties