Lead
1
Catalogus # PROONIST-C2416
Leverancier: LGC Standards PROMOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7439-92-1
- Formule:Pb
- MDL-nummer:MFCD00134050
- Molecular Weight:207.2 g/mol
- Merck index:12,05410
- Kokend Pt:1740 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:327 °C
- Dichtheid:11,3437 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-100-4
Specificaties
Specificaties
- VPE:1