Orders LinkContactUsLinkComponent
Cryo apron
blauw, One size
  AIRLACCSECU19
Cryo apron
  AIRLACCSECU19
Cryo apron
blauw, One size
320,00 €
1 * 1 ST
This apron with neck tie is ideal for use in environments where cryogenic fluids are a high risk factor for cryogenic burns.
 :
 :
 :
 :
 :
  • Confectiemaat:
    One size
  • Kleur:
    blauw
  • Cat. No.:
    AIRLACCSECU19
  • Geslacht:
    Uniseks
  • Kledingstuk toepassing:
    Laboratory|Industrial
  • Risk area:
    Cryo