About this item
Deze borosilicaatglazen filters worden vaak gebruikt als filters voor de totale hoeveelheid zwevende deeltjes voor toepassingen met zowel drink- als afvalwater.
- Retentie van fijne deeltjes
- Goed debiet en goede laadcapaciteit
- Bindmiddelvrij
- Retentie van deeltjes: 1,2 µm
De GF/C RTU-collectie is de voorbehandelde versie van de traditionele GF/C-filters. Ze zijn gewassen, gedroogd, gekoeld (in een exsiccator) en afgewogen volgens de EN 872-normen, de Europese norm voor de totale hoeveelheid zwevende deeltjes bij wateranalyse. Deze filters zijn gecertificeerd om een gewichtsverlies van minder dan 0,017 mg/cm² te hebben na de voorbereiding, wat vereist is volgens de norm. Elke gebruiksklare filter zit in een aluminium behuizing met individuele barcode die het gewicht van de filter vermeldt. De barcode kan worden gescand om klanten meer informatie te geven in verband met het gewicht van de filter.
Voorgespoelde, gedroogde en ongewogen versies zijn ook beschikbaar.
Specifications
- Catalog No:
- 513-0143
- 513-0141
- 513-0142
- 513-0145
- 513-0146
- 513-0144
- Gewicht:
- 53 g/m²
- Dikte:
- 260 µm
- Partikelretentie:
- 1,2 µm
- Waterdebiet:
- 105 ml/min
- Luchtdebiet:
- 6,7 s/100 ml/in²
- Maximumtemperatuur:
- 550 °C