ContactUsLinkComponent
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
N° de catalogue ENZOALX201089C500
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Human recombinant SUMO2 (1-93) (from E. coli)
N° de catalogue ENZOALX201089C500
Fournisseur:  ENZO LIFE SCIENCES
Numéro CAS:  
Spécifications
  • VPE:
    500 µG
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Bron:
    E. coli
  • Species:
    Human
  • Seq:
    02
  • Protein/peptide name:
    SUMO2 (1-93)
  • Zuiverheid:
    >95%
  • Formulering:
    Lyophilised
Spécifications
À propos de cet article
Active form of SUMO-2
Produced in E. coli.
Active form of human SUMO-2 for conjugation to protein substrates.