Orders LinkContactUsLinkComponent
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
EGTA buffer, 2X, 1 mL
Catalogus # ENZOBMLKI1360001
Leverancier:   Enzo Life Sciences
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
Catalogus # ENZOBMLKI1360001
Leverancier:  Enzo Life Sciences
CAS-nummer:  
EGTA (2X) Buffer, Enzo Life Sciences
EGTA buffer, 2X, 1 mL
CAS-nummer:  
Price
52,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • Concentratie:
    2X
  • VPE:
    1 mL
  • Omschrijving:
    EGTA buffer
  • Cat. No.:
    ENZOBMLKI1360001
  • Maat:
    1 ml
Specificaties