Orders LinkContactUsLinkComponent
HDAC assay buffer II
HDAC assay buffer II
HDAC assay buffer II, 20 mL
Catalogus # ENZOBMLKI4220020
Leverancier:   Enzo Life Sciences
HDAC assay buffer II
Catalogus # ENZOBMLKI4220020
Leverancier:  Enzo Life Sciences
CAS-nummer:  
HDAC assay buffer II
HDAC assay buffer II, 20 mL
CAS-nummer:  
Price
49,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 mL
Product Details & Documents
50 mM Tris/Cl, pH 8.0, 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mg/ml BSA.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    20 mL
  • Omschrijving:
    HDAC assay buffer II