Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Order Entry
Inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
Belgium
Bestelling invoeren
Status van de bestelling
Uw account
Winkelwagen
ContactUsLinkComponent
Home
Buffers
Assaybuffers
MMP-1 colorimetric assay buffer
MMP-1 colorimetric assay buffer
MMP-1 colorimetric assay buffer
Catalog # ENZOBMLKI1730020
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Expand image
MMP-1 colorimetric assay buffer
Catalog # ENZOBMLKI1730020
Supplier:
ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:
Specifications
VPE:
20 mL
Omschrijving:
MMP-1 colorimetric assay buffer
Seq:
02
Specifications
About this item
Product Details
Product Details