Orders LinkContactUsLinkComponent
Fixation, (buffer)
Fixation, (buffer)
Fixation, (buffer), 100 mL
Catalogus # ENZOADI950011100
Leverancier:   Enzo Life Sciences
Fixation, (buffer)
Catalogus # ENZOADI950011100
Leverancier:  Enzo Life Sciences
CAS-nummer:  
Fixation, (buffer)
Fixation, (buffer), 100 mL
CAS-nummer:  
Price
170,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    100 mL
  • Omschrijving:
    Fixation, (buffer)
  • Cat. No.:
    ENZOADI950011100
  • Formulering:
    Liquid. In PBS, pH 7,2, containing 4% formaldehyde.
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.